Learn More
4-Fluor-4'-Methoxybenzophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458248 25 g 25 Gramm
15438248 1 g 1 Gramm
15448248 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61679.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 345-89-1
Summenformel C14H11FO2
Molekulargewicht (g/mol) 230.24
MDL-Nummer MFCD00055469
InChI-Schlüssel VWGWRNBIAWTWIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-4'-methoxybenzophenone, 4-fluorophenyl 4-methoxyphenyl methanone, 4-fluorophenyl-4-methoxyphenyl methanone, 4-fluorphenyl 4-methoxyphenyl methanon, pubchem3309, acmc-209i8i, 4-methoxy-4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-4-methoxybenzophenone, 4-fluoro-4'-methoxy-benzophenone, 4-fluorophenyl 4-methoxyphenyl ketone
PubChem CID 67664
IUPAC-Name (4-fluorphenyl)-(4-methoxyphenyl)methanon
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
Farbe Weiß
Menge 25 g
Formelmasse 230.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver