Learn More
4-Fluor-alpha-Methylstyrol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478126 250 g 250 Gramm
11458126 10 g 10 Gramm
11468126 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14147.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 350-40-3 | C9H9F | 136.169 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 350-40-3
Summenformel C9H9F
Molekulargewicht (g/mol) 136.169
MDL-Nummer MFCD00042297
InChI-Schlüssel VIXHMBLBLJSGIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-alpha-methylstyrene, 1-fluoro-4-1-methylethenyl benzene, 1-fluoro-4-prop-1-en-2-yl benzene, 2-4-fluorophenyl-1-propene, 2-4-fluorophenyl propene, benzene, 1-fluoro-4-1-methylethenyl, 4-fluoro-.alpha.-methylstyrene, 1-fluoro-4-isopropenyl benzene, 1-fluoro-4-isopropenylbenzene, p-fluoro-.alpha.-methylstyrene
PubChem CID 67690
IUPAC-Name 1-fluor-4-prop-1-en-2-ylbenzol
SMILES CC(=C)C1=CC=C(C=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Dichte 1.009
Siedepunkt 183°C
Flammpunkt 53°C (127°F)
Brechungsindex 1.511
Menge 250 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2039696
Formelmasse 136.17
Reinheit (%) 95%