Learn More
4-Fluor-N-Phenylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15484428 100 mg 100 Milligramm
15494428 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58074.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 366-63-2
Summenformel C13H10FNO
Molekulargewicht (g/mol) 215.227
MDL-Nummer MFCD00055240
InChI-Schlüssel FIEGRQABVBXYQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzanilide, 4-fluoro-n-phenyl-benzamide, n-phenyl-4-fluorobenzamide, 4-fluorophenyl-n-benzamide, 4-fluoro-n∼1∼-phenylbenzamide, fiegrqabvbxyqt-uhfffaoysa
PubChem CID 96095
IUPAC-Name 4-Fluor-N-phenylbenzamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-N-phenylbenzamide
Menge 100 mg
Formelmasse 215.23
Reinheit (%) 97%