Learn More
4-Fluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478326 25 g 25 Gramm
11488326 100 g 100 Gramm
11498326 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478326 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15383.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 459-57-4 | C7H5FO | 124.114 g/mol
4-Fluorobenzaldehyde is used in the preparation of pyrazolopyridine derivative, which finds application as mitogen-activated protein kinase (MAPK) inhibitor. It also serves as a synthetic intermediate in the preparation of pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorbenzaldehyd wird bei der Herstellung von Pyrazolopyridinderivaten verwendet, die als mitogen-aktivierte Proteinkinase (MAPK)-Inhibitor eingesetzt werden. Es dient auch als synthetisches Zwischenprodukt bei der Herstellung pharmazeutischer Verbindungen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 459-57-4
Summenformel C7H5FO
Molekulargewicht (g/mol) 124.114
MDL-Nummer MFCD00003378
InChI-Schlüssel UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro, 4-fluoro-benzaldehyde, para-fluorobenzaldehyde, p-fluorbenzaldehyde, fluorobenzaldehyde 4-, benzaldehyde, p-fluoro, pfad, 4-fluoro benzaldehyde, para fluoro benzaldehyde
PubChem CID 68023
IUPAC-Name 4-Fluorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzaldehyde
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 1.175
Siedepunkt 180°C to 181°C
Flammpunkt 56°C (133°F)
Brechungsindex 1.521
Menge 25 g
UN-Nummer UN1989
Beilstein 385857
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 124.11
Reinheit (%) 98%