Learn More
4-Fluorobenzhydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Used in the stnthesis of fluorinated poly (1, 3, 4-oxadiazole-ether-imide). N-(3,5-dinitrobenzoyl)-N?-(4-fluorobenzoyl)-hydrazine with 4-Fluorobenzhydrazide as solvent in NMP.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird bei der Synthese von fluoriertem Poly (1, 3, 4-Oxadiazol-Äther-Imid) verwendet. N-(3,5-dinitrobenzoyl)-N′-(4-fluorobenzoyl)-Hydrazin mit 4-Fluorobenzhydrazid als Lösungsmittel in NMP.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluorobenzhydrazide |
| Schmelzpunkt | 160°C to 162°C |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
| Formelmasse | 154.14 |
| Reinheit (%) | 97% |