Learn More
4-Fluorbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10606362 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Unit Size:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10606362 25 g Kunststoffflasche -
10041680 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10579043 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10606362 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 156160250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 456-22-4 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 456-22-4
Summenformel C7H5FO2
Molekulargewicht (g/mol) 140.11
MDL-Nummer MFCD00002530
InChI-Schlüssel BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro, para-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, p-fluoro, unii-v5roo2hou4, p-fluoro-benzoic acid, v5roo2hou4, 4-fluorobenzoatd, p-flurobenzoic acid
PubChem CID 9973
ChEBI CHEBI:20364
IUPAC-Name 4-Fluorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzoic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 184.0°C to 187.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel FC6H4CO2H
Menge 25 g
Beilstein 09, 333
Merck Index 15, 4203
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 140.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Fluorobenzoic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.