Learn More
4-Fluorbenzoesäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456347
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15456347 1 g 1 Gramm
15466347 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33527.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25569-77-1 | C14H8F2O3 | 262.21 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25569-77-1
Summenformel C14H8F2O3
Molekulargewicht (g/mol) 262.21
MDL-Nummer MFCD00425938
InChI-Schlüssel BBLXFRIGTQYGOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzoic anhydride, p-fluorobenzoic anhydride, benzoic acid, p-fluoro-, anhydride, benzoic acid, 4-fluoro-, anhydride, 4-fluorobenzoicanhydride, 4-fluorophenyl anhydride #, bis p-fluorobenzoic anhydride, 4-fluorobenzoic acid, anhydride, 4-fluorobenzoyl 4-fluorobenzoate, 4-fluorobenzene-1-carboxylic anhydride
PubChem CID 579438
IUPAC-Name (4-fluorbenzoyl)-4-fluorbenzoat
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzoic anhydride
Schmelzpunkt 111°C to 115°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formelmasse 262.21
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.