Learn More
4-Fluorobenzotrifluorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455363
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455363 25 g 25 Gramm
11441013 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455363 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13377.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 402-44-8 | C7H4F4 | 164.103 g/mol
4-Fluorobenzotrifluoride was used in the synthesis of 2,2?-bis(trifluoromethylphenoxy)biphenyl via nucleophilic aromatic substitution reaction with 2,2?-biphenol, (S)-fluoxetine, potent inhibitor of neuronal serotonin-uptake and 1-aryloxy-2-substituted aminomethyltetrahydronaphthalene derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorbenzotrifluorid wurde bei der Synthese von 2,2′-Bis(trifluormethylphenoxy)biphenyl durch nukleophile aromatische Substitutionsreaktion mit 2,2′-Biphenol, (S)-Fluoxetin, einem potentem neuronalen Serotoninaufnahmehemmer und 1-Aryloxy-2-substituierten Aminomethyl-tetrahydronaphthalinderivaten verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402-44-8
Summenformel C7H4F4
Molekulargewicht (g/mol) 164.103
MDL-Nummer MFCD00000399
InChI-Schlüssel UNNNAIWPDLRVRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, p-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, p-fluorotrifluoromethylbenzene, p-trifluoromethyl fluorobenzene, 4-flourobenzotrifluoride, a,a,a,4-tetrafluorotoluene, 4-trifluoromethyl fluorobenzene
PubChem CID 67873
IUPAC-Name 1-Fluor-4-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzotrifluoride
Schmelzpunkt -42°C
Dichte 1.295
Siedepunkt 103°C to 105°C
Flammpunkt 10°C (50°F)
Brechungsindex 1.401
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1909390
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 164.1
Reinheit (%) ≥98%