missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluorobenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-134338 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10677312 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10193580 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10677312

Marke: Thermo Scientific Acros 152950250

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 403-43-0 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 403-43-0
Summenformel C7H4ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 158.56
MDL-Nummer MFCD00000684
InChI-Schlüssel CZKLEJHVLCMVQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 4-fluoro, p-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, p-fluoro, p-fluorobenzoic acid chloride, 4-fluorobenzoylchloride, fluorobenzoyl 4-chloride, 4-fluorobenzoic acid chloride, p-fluorobenzoylchloride, p-fluorobenzoyl choride, 4-flurobenzoyl chloride
PubChem CID 67879
IUPAC-Name 4-Fluorbenzoylchlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzoyl chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 9.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3400g/mL
Siedepunkt 82.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4COCl
Brechungsindex 1.5299 to 1.5319
Menge 25 mL
Beilstein 09, I, 137
Relative Dichte 1.34
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 158.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorobenzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.