Learn More
4-Fluorbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449532
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449532 250 g 250 Gramm
11429532 10 g 10 Gramm
11439532 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449532 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10208.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 459-46-1 | C7H6BrF | 189.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 459-46-1
Summenformel C7H6BrF
Molekulargewicht (g/mol) 189.03
MDL-Nummer MFCD00000359
InChI-Schlüssel NVNPLEPBDPJYRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluorobenzene, p-fluorobenzyl bromide, 4-fluorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro, alpha-bromo-p-fluorotoluene, alpha-bromo-4-fluorotoluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-benzene, 4-bromomethyl-1-fluorobenzene, para-fluorobenzyl bromide
PubChem CID 68021
IUPAC-Name 1-(bromomethyl)-4-fluorobenzene
SMILES FC1=CC=C(CBr)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzyl bromide
Dichte 1.53
Siedepunkt 84°C to 85°C (15 mmHg)
Flammpunkt 66°C (150°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.547
Menge 250 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 636507
Formelmasse 189.03
Reinheit (%) 97%