Learn More
4-Fluordiphenylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439327 5 g 5 Gramm
11449327 25 g 25 Gramm
11459327 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21380.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 330-84-7 | C12H9FO | 188.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 330-84-7
Summenformel C12H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 188.20
MDL-Nummer MFCD00055239
InChI-Schlüssel AODSTUBSNYVSSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorodiphenyl ether, 4-fluorophenyl phenyl ether, benzene, 1-fluoro-4-phenoxy, 4-fluoro-1-phenoxybenzene, 4-fluorodiphenylether, 4-fluorophenoxybenzene, pubchem1899, 4-fluoroduphenyl ether, 4-fluorophenylphenylether, #
PubChem CID 67614
IUPAC-Name 1-fluoro-4-phenoxybenzene
SMILES FC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorodiphenyl ether
Brechungsindex 1.557
Menge 5 g
Formelmasse 188.2
Reinheit (%) 99%