missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31431353
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31431353 1 g
31417235 100 g
31421060 5 g
31414624 10 g
31425788 25 g
31415396 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31431353 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD108091g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
CAS 652-39-1
Summenformel C8H3FO3
MDL-Nummer MFCD00039696
Menge 1 g
SMILES O=C1OC(C2=C1C=CC=C2F)=O
Molekulargewicht (g/mol) 166.11
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.