Learn More
4-Fluorphenylchlorformat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10414473 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10414473
Marke: Thermo Scientific Acros 308320010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38377-38-7
Summenformel C7H4ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 174.56
MDL-Nummer MFCD00013257
InChI-Schlüssel MSBGPEACXKBQSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl chloroformate, 4-fluorophenyl carbonochloridate, acmc-1ad3b, 4-fluorophenyl chlorocarbonate, 4-fluoro phenyl chloroformate, chloroformic acid p-fluorophenyl ester, carbonochloridic acid 4-fluorophenyl ester
PubChem CID 2733256
IUPAC-Name (4-Fluorphenyl) Carbonochloridat
SMILES C1=CC(=CC=C1OC(=O)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenyl chloroformate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.3290g/mL
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCO2C6H4F
Brechungsindex 1.4923 to 1.4943
Menge 1 g
Relative Dichte 1.329
Formelmasse 174.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit