Learn More
4-Fluorphenylisothiocyanat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433017
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11433017 5 g 5 Gramm
11443017 25 g 25 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11433017
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15561.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1544-68-9 | C7H4FNS | 153.174 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1544-68-9
Summenformel C7H4FNS
Molekulargewicht (g/mol) 153.174
MDL-Nummer MFCD00004809
InChI-Schlüssel NFIUJHJMCQQYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl isothiocyanate, p-fluorophenyl isothiocyanate, benzene, 1-fluoro-4-isothiocyanato, 4-fluorophenylisothiocyanate, 1-fluoro-4-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid, p-fluorophenyl ester, isothiocyanic acid 4-fluorophenyl ester, 4-fluorobenzenisothiocyanate, 4-fluoroisothiocyanatobenzene, pubchem5008
PubChem CID 15241
IUPAC-Name 1-fluor-4-isothiocyanatbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 24°C to 28°C
Dichte 1.25
Siedepunkt 228°C
Flammpunkt 89°C (192°F)
Brechungsindex 1.62
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 636596
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorophenyl isothiocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Fluorophenyl isothiocyanate