Learn More
4-Fluorphenylsulfon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10654962 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10654962 25 g Glasflasche 25 Gramm
10656714 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10654962 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 119620250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 383-29-9 | C12H8F2O2S | 254.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 383-29-9
Summenformel C12H8F2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 254.25
MDL-Nummer MFCD00000350
InChI-Schlüssel PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl sulfone, bis p-fluorophenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbis fluorobenzene, bis 4-fluorophenyl sulfone, 4,4'-difluorodiphenyl sulfone, 4-fluorophenyl sulphone, 4-fluorophenylsulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-fluoro, 4,4'-difluorodiphenyl sulphone
PubChem CID 67842
IUPAC-Name 1-fluor-4-(4-fluorphenyl)sulfonylbenzol
SMILES FC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenyl sulfone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 97.0°C to 100.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (FC6H4)2SO2
Menge 25 g
Formelmasse 254.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristall oder Pulver