Learn More
4-Fluorphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10703861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10703861 10 g Glasflasche 10 Gramm
10060920 25 g Glasflasche 25 Gramm
10350404 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10703861 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 119570100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 405-50-5 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 405-50-5
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD00004343
InChI-Schlüssel MGKPFALCNDRSQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetic acid, 2-4-fluorophenyl acetic acid, p-fluorophenylacetic acid, 4-fluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-fluoro, 4-fluorobenzeneacetic acid, p-fluorophenyl acetic acid, acetic acid, p-fluorophenyl, unii-s5yjv7caz1, 4-fluoro-phenyl-acetic acid
PubChem CID 9837
IUPAC-Name 2-(4-Fluorphenyl)Essigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenylacetic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 85.0°C to 86.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4CH2CO2H
Menge 10 g
Merck Index 15, 4209
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Glänzendes kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorophenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.