Learn More
4-Fluorphenylhydrazinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497507 5 g 5 Gramm
11407517 25 g -
11417517 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15624.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 823-85-8 | C6H8ClFN2 | 162.59 g/mol
4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride is used as a chemical intermediate in the pharmaceutica1ls particularly of tryptamine drugs used in the treatment of migraine and cluster headaches. It is used to prepare agrochemical, and other chemical. It is used to detect sugars and aldehydes in analytical chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorophenylhydrazin-Hydrochlorid wird als chemisches Zwischenprodukt in der Pharmazie1, insbesondere von Tryptamin-Medikamenten zur Behandlung von Migräne und Cluster-Kopfschmerzen eingesetzt. Es wird zur Herstellung von Agrochemikalien und anderen Chemikalien verwendet. Es wird zur Detektion von Zuckern und Aldehyden in der analytischen Chemie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 823-85-8
Summenformel C6H8ClFN2
Molekulargewicht (g/mol) 162.59
MDL-Nummer MFCD00012942
InChI-Schlüssel FEKUXLUOKFSMRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenylhydrazine hcl, 1-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine hcl, p-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 4-fluorphenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine monohydrochloride, p-fluorophenylhydrazine hcl, hydrazine, 4-fluorophenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 69981
IUPAC-Name (4-fluorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼265°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 3627721
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 162.6
Reinheit (%) 98%