Learn More
4-Fluorphenylhydrazinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10570761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10570761 10 g Glasflasche -
10254770 25 g Glasflasche 25 Gramm
10195513 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10570761 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 119590100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.80 €
    62.65 € / 10 Gramm
    Sparen 7.15 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 823-85-8 | C6H8ClFN2 | 162.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 823-85-8
Summenformel C6H8ClFN2
Molekulargewicht (g/mol) 162.59
MDL-Nummer MFCD00012942
InChI-Schlüssel FEKUXLUOKFSMRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenylhydrazine hcl, 1-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine hcl, p-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 4-fluorphenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine monohydrochloride, p-fluorophenylhydrazine hcl, hydrazine, 4-fluorophenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 69981
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 275°C to 277°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4NHNH2·HCl
Menge 10 g
Beilstein 15, I, 105
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
IUPAC-Name (4-fluorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
Formelmasse 162.59
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.