Learn More
4-Fluorphenylsulfonylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11428757 1 g 1 Gramm
11438757 5 g 5 Gramm
11448757 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11428757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19916.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 32083-66-2 | C8H6FNO2S | 199.199 g/mol
4-Fluorophenylsulfonylacetonitrile is used to produce 3-(4-fluoro-benzenesulfonyl)-thiophen-2-ylamine with [1,4]dithiane-2,5-diol. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorphenylsulfonylacetonitril wird zur Herstellung von 3-(4-Fluor-benzolsulfonyl)-thiophen-2-ylamin mit [1,4]Dithian-2,5-diol verwendet. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32083-66-2
Summenformel C8H6FNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 199.199
MDL-Nummer MFCD00179339
InChI-Schlüssel WBXJZTLPEMITJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzenesulfonyl acetonitrile, 2-4-fluorophenyl sulfonyl acetonitrile, 4-fluorobenzenesulphonyl acetonitrile, 4-fluorophenyl sulfonyl acetonitrile, 2-4-fluorobenzenesulfonyl acetonitrile, 4-fluorophenylsulfonylacetonitrile, 4-fluorobenzenesulfonylacetonitrile, 2-4-fluorophenyl sulfonylacetonitrile, 4-fluorophenylsulfonyl acetonitrile
PubChem CID 565732
IUPAC-Name 2-(4-fluorphenyl)sulfonylacetonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1F)S(=O)(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenylsulfonylacetonitrile
Schmelzpunkt 89°C to 93°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 199.2
Reinheit (%) 97%