Learn More
4-Fluorphenylurea, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354554
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11354554 25 g 25 Gramm
11344554 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11354554
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01314.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 659-30-3 | C7H7FN2O | 154.14 g/mol
4-Fluorophenylurea is widely used as a filter for drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorophenylharnstoff wird häufig als Filter für Arzneimittel verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 659-30-3
Summenformel C7H7FN2O
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD00014787
InChI-Schlüssel IQZBVVPYTDHTIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl urea, 1-4-fluorophenyl urea, urea, 1-p-fluorophenyl, 1-p-fluorophenyl urea, n-4-fluorophenyl urea, p-fluorophenylurea, amino-n-4-fluorophenyl amide, n'-4-fluorophenyl urea
PubChem CID 12612
IUPAC-Name (4-fluorphenyl)urea
SMILES NC(=O)NC1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenylurea
Schmelzpunkt 183°C to 185°C
Menge 25 g
Beilstein 2090131
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 96%