Learn More
4-Fluorphthalonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026567
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11384719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22624.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 65610-14-2 | C8H3FN2 | 146.124 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65610-14-2
Summenformel C8H3FN2
Molekulargewicht (g/mol) 146.124
MDL-Nummer MFCD00210430
InChI-Schlüssel QQEKYCCJLSRLEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophthalonitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-fluoro, 4-fluorophthalodinitrile, 1,2-dicyano-4-fluorobenzene, 4-fluoro-phthalonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzonitrile, 4-fluorophthalonitrle, pubchem4027, acmc-1bb7s
PubChem CID 103423
IUPAC-Name 4-fluorbenzol-1,2-dicarbonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophthalonitrile
Schmelzpunkt 100°C to 102°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2443236
Formelmasse 146.12
Reinheit (%) 98%