Learn More
4-(Fmoc-amino)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499597 250 mg 250 Milligramm
15479597 1 g 1 Gramm
15489597 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52828.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 185116-43-2 | C22H17NO4 | 359.381 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 185116-43-2
Summenformel C22H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 359.381
MDL-Nummer MFCD00144888
InChI-Schlüssel VGSYYBSAOANSLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-4-abz-oh, fmoc-paba-oh, n-fmoc-4-aminobenzoic acid, 4-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino benzoic acid, 4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, 4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino benzoic acid, ambotzfaa1645, fmoc-p-aminobenzoic acid, 4-fmoc-amino benzoic acid, chembl46378
PubChem CID 2756082
IUPAC-Name 4-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)benzoesäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC=C(C=C4)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Fmoc-amino)benzoic acid
Menge 250 mg
Beilstein 7722986
Formelmasse 359.38
Reinheit (%) 97%