Learn More
(4-Formyl-3-methoxyphenyl)boronic Acid, TRC
Artikelnummer. 30402386
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30402386 500 mg
30389431 250 mg
30402276 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30402386 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF754710500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 815620-00-9
Summenformel C8H9BO4
Molekulargewicht (g/mol) 179.97
SMILES COc1cc(ccc1C=O)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Formyl-3-methoxyphenyl)boronic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8-4-7(9(11)12)3-2-6(8)5-10/h2-5,11-12H,1H3
Formelmasse 180.0594