Learn More
4-Formyl-3-(Trifluormethyl)Benzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471620
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11471620 1 g 1 Gramm
15447645 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471620 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26988.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1072944-24-1 | Molecular Formula: C8H6BF3O3 | Molecular Weight: 217.938 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1072944-24-1
Summenformel C8H6BF3O3
Molekulargewicht (g/mol) 217.938
MDL-Nummer MFCD09037498
InChI-Schlüssel OQDHNEKEJVPVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formyl-3-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-formyl-3-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-formyl-3-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 5-borono-2-formylbenzotrifluoride, 4-borono-2-trifluoromethyl benzaldehyde, 3-trifluoromethyl-4-formylphenylboronic acid, acmc-2098oi, 4-formyl-3-trifluoromethyl phenyl boronicacid
PubChem CID 44755197
IUPAC-Name [4-formyl-3-(trifluormethyl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C=O)C(F)(F)F)(O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Formyl-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 200°C to 202°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 217.94
Reinheit (%) 95%