Learn More
-Fluor-4-Formalbenzenboronsäure-Pinacolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461289
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15461289 1 g 1 Gramm
15471289 5 g 5 Gramm
15481289 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15461289
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64192.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 128376-64-7 | C13H17BO3 | 232.09 g/mol
A boronic acid benzaldehyde compound for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine Borsäure-Benzaldehyd-Verbindung für die Proteomikforschung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128376-64-7
Summenformel C13H17BO3
Molekulargewicht (g/mol) 232.09
MDL-Nummer MFCD04972375
InChI-Schlüssel DMBMXJJGPXADPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 4-formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-formylbenzeneboronic acid, pinacol ester, 4-formylphenylboronic acid pinacolate, 4-formylphenylboronic acid pinacol cyclic ester, 4-formylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 4-formylbenzeneboronic acid pinacol ester, benzaldehyde, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-formylphenylboronic acid, pinacol cyclic ester
PubChem CID 2769536
IUPAC-Name 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 54°C to 59°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 7704448
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 232.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff