Learn More
4-Formylphenoxyessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461708
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11461708 250 g 250 Gramm
11441708 10 g 10 Gramm
11451708 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461708 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13960.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22042-71-3 | C9H7O4 | 179.15 g/mol
4-Formylphenoxyacetic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Formylphenoxyessigsäure wird als Zwischenprodukt bei der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol (fast transparent).
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22042-71-3
Summenformel C9H7O4
Molekulargewicht (g/mol) 179.15
MDL-Nummer MFCD00016613
InChI-Schlüssel OYNIIKHNXNPSAG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-formylphenoxyacetic acid, 4-formylphenoxy acetic acid, 2-4-formylphenoxy acetic acid, p-formylphenoxyacetic acid, acetic acid, 4-formylphenoxy, acetic acid, 2-4-formylphenoxy, p-formylphenoxy acetic acid, 4-carboxymethyloxy benzaldehyde, 4-formyl phenoxy acetic acid, 4-formylphenoxyactic acid
PubChem CID 89177
IUPAC-Name 2-(4-formylphenoxy)essigsäure
SMILES [O-]C(=O)COC1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Formylphenoxyacetic acid
Schmelzpunkt 193°C to 198°C
Menge 250 g
Beilstein 779885
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol within almost transparency.
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98%