Learn More
4-Formylphenyl beta-D-allopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is used in the treatment of ischemic cardiovascular and cerebrovascular diseases. Also used in Chinese medicine in the treatment of headache and insomnia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser. Schwer löslich in Wasser, Ethanol oder Carbinol. Unlöslich in Äther oder Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Löslich in heißem Wasser. Schwer löslich in Wasser, Ethanol oder Carbinol. Unlöslich in Äther oder Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Formylphenyl beta-D-allopyranoside |
Schmelzpunkt | 190°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot water. Slightly soluble in water,ethanol or carbinol. Insoluble in aether or chloroform. |
Optische Drehung | −105° (c=0.8 in Water) |
Formelmasse | 284.26 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |