Learn More
4-Guanidinobenzoesäure-Hydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 15456858
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456858 5 g 5 Gramm
15446858 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456858 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60392.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42823-46-1
Summenformel C8H10ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 215.637
MDL-Nummer MFCD00040587
InChI-Schlüssel YETFLAUJROGBMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-guanidinobenzoic acid hydrochloride, n-4-carboxyphenyl guanidine hydrochloride, 4-guanidinobenzoic acid hcl, 4-guanidino benzoic acid hydrochloride, 4-amidinoamino benzoic acid, chloride, pubchem14981, pubchem14993, acmc-1an3m, ksc494a0j, 4-guanidino-benzoic acid-hcl salt
PubChem CID 3084875
IUPAC-Name 4-(diaminomethylidneamino)benzoesäure;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N=C(N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Guanidinobenzoic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 285°C (decomposition)
Strukturformel H2NC(=NH)NHC6H4CO2H·HCl
Menge 5 g
Beilstein 3718032
Formelmasse 215.64
Reinheit (%) 99%