Learn More
4-Guanidinobutanoic acid, MedChemExpress
Beschreibung
4-Guanidinobutanoic acid is a normal metabolite present in low concentrations.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Guanidinobutanoic acid |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 463-00-3 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C5H11N3O2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 25 mg/mL (172.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CCCNC(N)=N |
| Mehr anzeigen |