Learn More
4-Hexylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hexylbenzoic acid |
| CAS | 21643-38-9 |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C13H18O2 |
| Strukturformel | CH3(CH2)4CH2C6H4COOH |
| MDL-Nummer | MFCD00013997 |
| Menge | 1 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Hexylbenzoic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.