Learn More
4-Hexylresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10674702 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10674702 25 g Glasflasche 25 Gramm
10328530 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10674702 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 197920250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 136-77-6 | C12H18O2 | 194.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136-77-6
Summenformel C12H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.27
MDL-Nummer MFCD00002284
InChI-Schlüssel WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol
PubChem CID 3610
IUPAC-Name 4-Hexylbenzol-1,3-diol
SMILES CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hexylresorcinol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 65.0°C to 70.0°C
Farbe orange bis weiß oder rosa
Siedepunkt 333.0°C to 335.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 06, II, 904
Merck Index 15, 4748
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5g/l (18°C). Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol,ether,chloroform,,acetone and vegetable oils
Formelmasse 194.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen