Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Hexylresorcinol |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 65.0°C to 70.0°C |
| Farbe | orange bis weiß oder rosa |
| Siedepunkt | 333.0°C to 335.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Show More |