Learn More
4-Hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride, Maybridge™
Artikelnummer. 10354412
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10354412 10 g 10 Gramm
10262912 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10354412 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB06645EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 17852-52-7
Summenformel C6H10ClN3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 223.675
MDL-Nummer MFCD00052262
InChI-Schlüssel IKEURONJLPUALY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride, 4-hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride, 4-hydrazinobenzenesulfonamide hydrochloride, 4-sulfonamidephenylhydrazine hcl, 4-aminosulfonylphenylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride 1:x, 4-sulfamoylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-sulfonamide-phenylhydrazine hcl, phenylhydrazine-4-sulfonamide hydrochloride
PubChem CID 2794567
IUPAC-Name 4-hydrazinylbenzolsulfonamid;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)S(=O)(=O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Amber Glass Bottle
Strukturformel NH2NHC6H4SO2NH2·HCl
Menge 10 g
Formelmasse 223.68
Reinheit (%) 95%