Learn More
4-Hydrazinobenzolsulfonsäure, Hemihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10719911 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10719911 100 g Glasflasche 100 Gramm
10434891 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10719911 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 411781000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 854689-07-9 | C6H8N2O3S·1/2H2O | 197.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 854689-07-9 , 98-71-5
Summenformel C6H8N2O3S·1/2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 197.21
MDL-Nummer MFCD00480958
InChI-Schlüssel OSOMMFVBTYFMBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-hydrazinobenzenesulfonic acid hydrate, phenylhydrazine-4-sulfonic acid hemihydrate, benzenesulfonic acid, 4-hydrazino-, monohydrate 9ci
PubChem CID 2849446
IUPAC-Name 4-hydrazinylbenzolsulfonsäure;hydrat
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)S(=O)(=O)O.O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid, hemihydrate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 285.0°C
Farbe Orange bis Gelb
Verlust bei Trocknung 4% to 5%
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 14, 4773
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formelmasse 197.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid, hemihydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.