Learn More
4-Hydrazinobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10517942 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10517942 100 g Glasflasche 100 Gramm
10055383 5 g Glasflasche 5 Gramm
10166800 25 g Glasflasche 25 Gramm
10257903 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10517942 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 411791000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 619-67-0 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-67-0
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00007581
InChI-Schlüssel PCNFLKVWBDNNOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinobenzoic acid, p-hydrazinobenzoic acid, benzoic acid, 4-hydrazino, p-carboxyphenylhydrazine, 4-carboxyphenyl hydrazine, 4-carboxyphenylhydrazine, 4-hydrazino benzoic acid, benzoic acid, p-hydrazino, unii-b1r368je7o, ccris 7911
PubChem CID 12089
IUPAC-Name 4-Hydrazinylbenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)NN
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 4-Hydrazinobenzoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis gelb
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: < 10g/L (20°C). Other solubilities: limited soluble in alcohols
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydrazinobenzoic acid
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faroangivelser
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Skyddsangivelse
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.