Learn More
4-Hydrazinobenzoesäurehydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489846 10 g 10 Gramm
11499846 50 g 50 Gramm
11409856 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489846 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20326.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 24589-77-3 | C7H9ClN2O2 | 188.61 g/mol
4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields. It may be used for the preparation of 4-(3-(2-(tert-butoxycarbonylamino)ethyl)-5-hydroxy-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydrazinobenzoesäurehydrochlorid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Es kann für die Herstellung von 4-(3-(2-(tert-butoxycarbonylamino)ethyl)-5-Hydroxy-1H-pyrazol-1-yl)benzoesäure verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24589-77-3
Summenformel C7H9ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.61
MDL-Nummer MFCD00039073
InChI-Schlüssel XHLQMKQBCHYRLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, p-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, benzoic acid, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazinium chloride, p-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, ccris 7999, p-hydrazinobenzoic acid.hcl, 4-hydrazinobenzoic acid monohydrochloride
PubChem CID 90547
IUPAC-Name 4-Hydrazinobenzoesäure;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 252°C to 254°C (decomposition)
Menge 10 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 188.61
Reinheit (%) 98%