Learn More
4-Hydroxy-1-indanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15482618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15482618 1 g 1 Gramm
15492618 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482618 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56184.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Hydroxy-1-indanon ist ein hydroxyliertes Indanon, das für die Synthese verwendet wird. Ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. (25 mg/ml)
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40731-98-4
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
MDL-Nummer MFCD00143330
InChI-Schlüssel CKSCMRNFDBWFND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-1-indanone, 4-hydroxyindan-1-one, 4-hydroxyindanone, 4-hydroxy-indan-1-one, 4-hydroxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxy, 2,3-dihydro-4-hydroxy-1h-inden-1-one, 4-hydroxy-indanone, pubchem9659
PubChem CID 590547
IUPAC-Name 4-hydroxy-2,3-dihydroinden-1-on
SMILES OC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-1-indanone
Schmelzpunkt 242°C to 244°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol. (25mg/ml)
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 97%