Learn More
4-Hydroxy-2,3,5,6-Tetrafluorobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048083
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11329056
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20209.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 652-34-6 | C7H2F4O3 | 210.084 g/mol
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid hydrate may be used in the preparation of new ligand, methyl 2,3,5,6-tetrafluoro-4-oxybenzoate (C8H3F4O3), combining an electron withdrawing group (C6F4) to tune the reactivity with an anchor group (CO2Me) for immobilization on supports.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,5,6-Tetrafluor-4-hydroxybenzoesäure-Hydrat kann bei der Herstellung eines neuen Liganden, Methyl-2,3,5,6-tetrafluor-4-oxybenzoesäure (C8H3F4O3), verwendet werden, wobei durch eine Kombination mit einer elektronenziehenden Gruppe (C6F4) die Reaktivität mit einer Ankergruppe (CO2Me) zur Immobilisierung auf Trägern angepasst wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 652-34-6
Summenformel C7H2F4O3
Molekulargewicht (g/mol) 210.084
MDL-Nummer MFCD00129952
InChI-Schlüssel FTLHGQOBAPTEHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxy-benzoic acid, tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxy, f4-pohb, tetrafluoro-4-hydroxybenzoate, zlchem 412, acmc-1b1y5, ksc622i2b, 4-carboxy-2,3,5,6-tetrafluorophenol
PubChem CID 98835
IUPAC-Name 2,3,5,6-tetrafluor-4-hydroxybenzoesäure
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 148°C to 150°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 986011
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 210.1
Reinheit (%) 97%