Learn More
4-Hydroxy-2-Methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497308
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497308 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15497308 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60810.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 578-39-2 | Molecular Formula: C8H8O3 | Molecular Weight: 152.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 578-39-2
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
MDL-Nummer MFCD02182261
InChI-Schlüssel BBMFSGOFUHEVNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-o-toluic acid, 4,2-cresotic acid, 2-methyl-4-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxy-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-2-methyl, 2-methyl-4-hydroxybenzoicacid, acmc-209m0q, methyl p-hydroxybenzoic acid, ksc494s9j, 4-hydroxy-2-methylbenzoicacid
PubChem CID 68475
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 177°C to 181°C
Menge 10 g
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%