Learn More
4-Hydroxy-3,5-Diiodbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile |
| Schmelzpunkt | 200°C to 207°C |
| Geruch | Odorless |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Beilstein | 2364041 |
| Formelmasse | 370.92 |
| Reinheit (%) | 97% |