Learn More
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413960
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11413960
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13888.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 530-56-3 | C9H12O4 | 184.191 g/mol
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol is a 2,4,6- substituted phenol with antiviral properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzylalkohol ist ein 2,4,6-substituiertes Phenol mit antiviralen Eigenschaften.
Löslichkeit
Schwerlöslich (0.40 g/l bei 25 °C).
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-56-3
Summenformel C9H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 184.191
MDL-Nummer MFCD00016871
InChI-Schlüssel LUOAEJWSKPQLJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-2,6-dimethoxyphenol, syringyl alcohol, syringic alcohol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzyl alcohol, unii-k7g66i59xc, benzenemethanol, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-4-hydroxymethyl phenol, 4-hydroxymethyl-2,6-dimethoxy-phenol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzylalcohol
PubChem CID 10741
ChEBI CHEBI:86948
IUPAC-Name 4-(Hydroxymethyl)-2,6-Dimethoxyphenol
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol
Schmelzpunkt 129°C to 132°C
Menge 1 g
Beilstein 1873975
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble (0.40g/L at 25°C).
Formelmasse 184.19
Reinheit (%) 97%