Learn More
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020929
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11449993
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13051.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4919-37-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
4-hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid is widely used as a reagent for potent TTR amyloidogenesis inhibitors. It plays an important role as an intermediate in agrochemicals and dyestuffs. It is also used in the preparation of mexiletine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoesäure wird häufig als Reagenz für wirksame TTR-Amyloidogenese-Inhibitoren verwendet. Sie spielt eine wichtige Rolle als Zwischenprodukt in Agrochemikalien und Farbstoffen. Sie wird auch bei der Herstellung von Mexiletin-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Von Hitze fernhalten und übermäßiges Licht vermeiden. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4919-37-3
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00016536
InChI-Schlüssel OMNHTTWQSSUZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem16247, acmc-209kf7, ksc496e2b, omnhttwqssuzho-uhfffaoysa, 3.5-dimethyl-4-hydroxybenzoic acid, 3,5-dimethyl-4-hydroxy-benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzoic acid
PubChem CID 138387
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3,5-Dimethylbenzoesäure
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Schmelzpunkt 221°C to 226°C
Menge 1 g
Beilstein 2576289
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid