Learn More
4-Hydroxy-3,5-Dimethylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10311665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10311665 5 g -
10633075 1 g 1 Gramm
10199859 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10311665 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RDP00227DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 4198-90-7
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
InChI-Schlüssel WFYGXOWFEIOHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2,6-dimethylphenol, 2,6-dimethyl-4-cyanophenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy benzonitrile, benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy, 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzenecarbonitrile, benzonitrile, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem11065, acmc-209jmm
PubChem CID 20176
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3,5-Dimethylbenzonitril
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3, 5-dimethylbenzonitrile
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 95%