Learn More
4-Hydroxy-3,5-Dimethylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. p-4510338
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
1 Gramm
10 Gramm
Product Code. Menge unitSize
10633075 1 g 1 Gramm
10311665 5 g -
10199859 10 g 10 Gramm
3 options
Product Code. 10633075
Brand: Thermo Scientific Maybridge RDP00227DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemical Identifiers
CAS 4198-90-7
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
InChI-Schlüssel WFYGXOWFEIOHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2,6-dimethylphenol, 2,6-dimethyl-4-cyanophenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy benzonitrile, benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy, 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzenecarbonitrile, benzonitrile, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem11065, acmc-209jmm
PubChem CID 20176
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3,5-Dimethylbenzonitril
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3, 5-dimethylbenzonitrile
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 95%