Learn More
4-Hydroxy-3,5-dinitrophenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11322547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322547 5 g 5 Gramm
11312547 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11643.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10463-37-3
Summenformel C8H6N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 242.143
MDL-Nummer MFCD00016995
InChI-Schlüssel MLVYQQLUGFSXQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitro-4-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrophenylacetic acid, 3,5-dinitro-4-hydroxyphenacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitro-phenyl-acetic acid, 2-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzeneacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrophenacetyl, acmc-20anc2, 3,5-dinitro-4-hydroxyphenyl-acetic acid
PubChem CID 98596
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3,5-dinitrophenylacetic acid
Schmelzpunkt 166°C to 176°C
Menge 5 g
Beilstein 2665595
Formelmasse 242.15
Reinheit (%) 97%