Learn More
4-Hydroxy-3-Methoxybenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13408428 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13408428 1 kg Kunststoffflasche -
10337690 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10504121 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13408428 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 174580010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 498-00-0 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 498-00-0
Summenformel C8H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.17
MDL-Nummer MFCD00004659
InChI-Schlüssel ZENOXNGFMSCLLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillyl alcohol, 4-hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-2-methoxyphenol, vanillin alcohol, vanillic alcohol, 4-hydroxy-3-methoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy, vanillol, 4-hydroxy-3-methoxybenzylalcohol, 4-hydroxy-3-methoxyphenylmethanol
PubChem CID 62348
ChEBI CHEBI:18353
IUPAC-Name 4-(Hydroxymethyl)-2-Methoxyphenol
SMILES COC1=CC(CO)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 112.0°C to 115.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOC6H3(OCH3)CH2OH
Menge 1 kg
Beilstein 06,IV,7381
Formelmasse 154.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver