Learn More
4-Hydroxy-3-methoxybenzylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10150122 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10150122 1 g Glasflasche 1 Gramm
10464745 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10150122 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121370010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7149-10-2 | C8H11NO2·HCl | 189.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10-2-7149
Summenformel C8H11NO2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 189.64
MDL-Nummer MFCD00012864
InChI-Schlüssel LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol hydrochloride, vanillylamine hydrochloride, n-vanillylamine hydrochloride, 2-vanillylamine hydrochloride, 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hcl, phenol, 4-aminomethyl-2-methoxy-, hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol, chloride, vanillylamine hcl
PubChem CID 165576
IUPAC-Name 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol;hydrochlorid
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CN)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 219°C to 221°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H3(OCH3)CH2NH2·HCl
Menge 1 g
Beilstein 13, I, 321
Formelmasse 189.64
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.