Learn More
4-Hydroxy-3-Methoxybenzylamin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439077 25 g 25 Gramm
11419077 1 g 1 Gramm
11429077 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20637.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7149-10-2 | C8H11ClNO2 | 188.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10-2-7149
MDL-Nummer MFCD00012864
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼220°C (decomposition)
Summenformel C8H11ClNO2
Menge 25 g
Beilstein 3915418
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol hydrochloride, vanillylamine hydrochloride, n-vanillylamine hydrochloride, 2-vanillylamine hydrochloride, 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hcl, phenol, 4-aminomethyl-2-methoxy-, hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol, chloride, vanillylamine hcl
InChI-Schlüssel LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CN)O.Cl
IUPAC-Name 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 188.63
PubChem CID 165576
Formelmasse 189.64
Reinheit (%) 98%