Learn More
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10114180 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10114180 25 g Glasflasche 25 Gramm
10104180 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10114180 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 162890250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3011-34-5 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3011-34-5
Summenformel C7H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
MDL-Nummer MFCD00007117
InChI-Schlüssel YTHJCZRFJGXPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzaldehyde, 4-formyl-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzaldehyde, pubchem8135, acmc-1cjnu, d03vzf, 4-hydroxy-3-nitrobenzaldeyde, ksc223k5f
PubChem CID 18169
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 139°C to 144°C
Farbe Braun bis Gelbbraun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H3(NO2)CHO
Menge 25 g
Beilstein 08, 83
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver