Learn More
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10404702 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10404702 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10404702 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 344040100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Namenshinweis 97%
CAS 3272-08-0
Summenformel C7H3N2O3
Strukturformel NO2C6H3(OH)CN
MDL-Nummer MFCD00070775
Menge 10 g
Synonym 4-hydroxy-3-nitrobenzonitrile, 2-nitro-4-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem19690, acmc-1cq5c, ksc494q7b
InChI-Schlüssel INBLGVOPOSGVTA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N
IUPAC-Name 4-Cyano-2-nitrobenzol-1-olat
Molekulargewicht (g/mol) 163.11
PubChem CID 76758
Formelmasse 164.12